Documents
551201
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
NC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Point d'ébullition
71 °C (lit.)
Pf
154-158 °C (lit.)
Densité
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O