Documents
550450
Sigma-Aldrich
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4C6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
92.5-97.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H8BrF/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H
Clé InChI
XFGPSHWWPIFPNL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl is a 4,4′-disubstituted biphenyl derivative that can be prepared by reacting 4-fluorobenzeneboronic acid with 4-bromo-iodobenzene. Its crystals belong to the monoclinic crystal system and P21/c space group.
Application
4-Bromo-4′-fluorobiphenyl may be used in the preparation of 5,5′-bis(4′-fluoro-biphenyl-4-yl)-2,2′:5′,2′-terthiophene (p-F2BP3T), a fluorinated inducing layer for weak epitaxy growth (WEG).
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Weak epitaxy growth of phthalocyanine on inducing layers of fluorinated 5,5?-Bis(biphenyl-4-yl)-2,2':5',2?-terthiophene.
Qiao X, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 116(6), 1812-1818 (2012)
Structure of 4-bromo-4'-fluorobiphenyl.
Gleason WB, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 47(7), 1473-1476 (1991)