Principaux documents
550329
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-methylchromone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
128-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H7BrO2/c1-6-4-9(12)8-5-7(11)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
PVHDLBFVSMGZAA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-Bromo-2-methylchromone is a 2-methylchromone derivative that can be prepared from ethyl 6-bromo-2-methyl-4-oxo-4H-benzopyran-3-carboxylate via hydrolysis followed by decarboxylation.[1]
Application
6-Bromo-2-methylchromone may be used in the preparation of 6-bromochromone-2-carboxaldehyde via oxidation using selenium dioxide.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Selective C-3 monochlorination of 2-methylchromones and chromone-2-carboxaldehydes.
Jagadeesh SG, et al.
Synthetic Communications, 28(20), 3827-3833 (1998)
A highly practical route to 2-methylchromones from 2-acetoxybenzoic acids.
Jung JC, et al.
Synthetic Communications, 31(12), 1837-1845 (2001)