Principaux documents
549445
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(chlorodimethylsilane)
95%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(chlorodimethylsilyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[ClSi(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Point d'ébullition
109-110 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
130-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(Cl)c1ccc(cc1)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C10H16Cl2Si2/c1-13(2,11)9-5-7-10(8-6-9)14(3,4)12/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
COFLYCFUVHLITN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges