Key Documents
549010
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-fluoro-3-trifluoromethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3(F)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Niveau de qualité
Point d'ébullition
168-169 °C (lit.)
Densité
1.690 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1c(Br)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
VPXCYIIXCVJZKZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable