Principaux documents
548979
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −15°, c = 2 in chloroform
Pf
43-47 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N2CCCC2
InChI
1S/C13H19NO/c1-11(14-9-5-6-10-14)13(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8,11,13,15H,5-6,9-10H2,1H3/t11-,13-/m1/s1
Clé InChI
FZVHJGJBJLFWEX-DGCLKSJQSA-N
Application
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol can be used as:
  • A chiral catalyst to prepare corresponding enantioselective secondary aromatic alcohols by the addition of dialkylzincs to aromatic aldehydes.[1]
  • A reactant to synthesize optically active (R)-(+)-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanone by oxidation reaction.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chiral ?-alkylation/arylation in 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol through Grignard reactions
Kumar BNH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(24), 2773-2779 (2009)
Highly enantioselective addition of dialkylzincs to aromatic aldehydes using 1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol as a chiral catalyst.
Soai K, et al.
Heterocycles, 51(6), 1421-1426 (1999)