Documents
548898
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
Synonyme(s) :
3-(2H-1,4-Benzoxazin-3-(4H)-one-4-yl)-propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
163-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCN1C(=O)COc2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO4/c13-10-7-16-9-4-2-1-3-8(9)12(10)6-5-11(14)15/h1-4H,5-7H2,(H,14,15)
Clé InChI
BHULHAHXIGPYKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Dichlorobenzyl bromide, an aryl halide, is an alkylating agent used in chemical synthesis.
Application
2,5-Dichlorobenzyl bromide may be used in the synthesis of methyl 5-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate and methyl 4-(2,5-dichlorobenzyloxy)-2-hydroxybenzoate via chemoselective alkylation of the hydroxyl group of the corresponding ester.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis and bioevaluation of aryl hydroxamates distinguishing between NAD+ and ATP-dependent DNA ligases.
Kukshal V, et al.
MedChemComm, 3(4), 453-461 (2012)