Principaux documents
548197
Sigma-Aldrich
1,8-Octanedithiol diacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COS(CH2)8SCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
37-41 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)SCCCCCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2S2/c1-11(13)15-9-7-5-3-4-6-8-10-16-12(2)14/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
QJAYCBKJPCEYSJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable