Principaux documents
548138
Sigma-Aldrich
Lithium perchlorate
anhydrous, beads, 99.99%
Synonyme(s) :
Lithium perchlorate (LiClO4 )
About This Item
Formule linéaire :
LiClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
anhydrous
Essai
99.99%
Forme
beads
Pf
236 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par