548057
2-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
97%
About This Item
Pureté
97%
Pf
27-31 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1cc(C=O)ccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-13-8-10(9-15)6-7-12(13)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
Clé InChI
BBFKVFLWRKZSPM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C