Key Documents
547867
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]thulium(III)
98%
About This Item
Formule linéaire :
Tm(N(Si(CH3)3)2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: thulium
reagent type: catalyst
Pf
159-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N([Tm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Tm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
NPNASPVXRLXTMF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
36.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges