Principaux documents
547859
Sigma-Aldrich
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
97%
About This Item
Formule linéaire :
[[(CH3)3Si]2N]3Er
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
648.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
97%
Pf
166-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)N([Er](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C