Principaux documents
547670
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-Rink resin
50-100 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
Rink amide (aminomethyl)polystyrene, 4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Réticulation
1 % cross-linked
Ampleur du marquage
1.0 mmol/g loading
Taille des particules
50-100 mesh
Informations légales
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable