Principaux documents
547174
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyhexane
98%
Synonyme(s) :
Hexanal dimethyl acetal
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
Point d'ébullition
163-164 °C (lit.)
Densité
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
130.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54.44 °C - closed cup