Principaux documents
547034
Sigma-Aldrich
Z-D-Tyrosine methyl ester
optical purity ee: 99% (HPLC), 97%
About This Item
Formule linéaire :
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D −48°, c = 1 in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
93-97 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C18H19NO5/c1-23-17(21)16(11-13-7-9-15(20)10-8-13)19-18(22)24-12-14-5-3-2-4-6-14/h2-10,16,20H,11-12H2,1H3,(H,19,22)/t16-/m1/s1
Clé InChI
SLLMDHBKALJDBW-MRXNPFEDSA-N