Principaux documents
546453
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
96%
About This Item
Formule linéaire :
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Pf
74-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(CBr)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CBr
InChI
1S/C19H30Br2O2/c1-14(2)6-5-7-15(3)8-9-23-19-11-16(12-20)18(22-4)10-17(19)13-21/h10-11,14-15H,5-9,12-13H2,1-4H3
Clé InChI
DOKSAXJBKYCNRE-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges