Key Documents
545767
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Pf
36-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc2sc(C)nc2c1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable