545554
6-Acetylthiohexanoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Densité
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
thioester
Chaîne SMILES
CC(=O)SCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3S/c1-7(9)12-6-4-2-3-5-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
PIFIISOIFYMVLS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter