Principaux documents
545538
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol acetate
97%
Synonyme(s) :
Acetylmercaptocyclopentane
About This Item
Formule linéaire :
C5H9SCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
pb
195-196 °C (lit.)
Densité
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)SC1CCCC1
InChI
1S/C7H12OS/c1-6(8)9-7-4-2-3-5-7/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
LSEYTICQPCCBPJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70.6 °C - closed cup