Principaux documents
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)thiazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8BrNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.09
Beilstein:
6246836
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0%
Pf
147-149 °C
Chaîne SMILES 
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
Autres remarques
Catalyst for the addition of aldehydes to α,β-unsaturated esters (Stetter-Michael-addition)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)