Principaux documents
544957
Sigma-Aldrich
Zinc oxalate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Zinc oxalate
About This Item
Formule linéaire :
ZnC2O4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.41 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
chunks
Impuretés
≤100 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
O.O=C1O[Zn]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.H2O.Zn/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);1H2;/q;;+2/p-2
Clé InChI
OUWKZEXFOTWFDX-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable