544779
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
<100 nm particle size
Synonyme(s) :
YSZ-3, YSZ-8, YSZ, Yttria stabilized zirconia, Yttrium stabilized zirconium oxide
448,00 $
About This Item
448,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Contient
8% yttria as stabilizer
Composition
(ZrO2)1-x(Y2O3)x
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
<60 m2/g , BET
Taille des particules
<100 nm
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
- a thermal barrier coating for the protection and insulation of metal components in gas turbines[7]
- an electrolyte in the fabrication of solid oxide fuel cells (SOFCs)[9]
- in the fabrication of zirconia dental implant abutments[10]
- membranes for micro energy conversion devices[11]
- a solid acid and a catalyst for catalytic applications[12]
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.