544213
1,4-Diethoxybenzene
97%
Synonyme(s) :
Hydroquinone diethylether
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
69-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOc1ccc(OCC)cc1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Karen A Nolan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(24), 6246-6254 (2006-10-03)
From in silico docking and COMPARE analysis, novel inhibitors of human NAD(P)H quinone oxidoreductase (NQO1) have been identified from the NCI compound database, the most potent of which has an observed IC(50) of 0.7muM. The inhibitors exhibit a diverse range