543748
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
98%
About This Item
Essai
98%
Pf
248-251 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1=CC(=O)Oc2ccc(F)cc12
InChI
1S/C9H5FO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-4,11H
Clé InChI
JCOYNGQUPPGRNB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable