Principaux documents
543675
Sigma-Aldrich
3-Bromo-6-fluorochromone
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-6-fluoro-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H4BrFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
130-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
Clé InChI
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable