542962
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
85-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)15-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
Clé InChI
ZMTIBXQPXBUWPQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable