542822
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
Synonyme(s) :
N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
125-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N\C(=N/O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
Clé InChI
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable