Documents
542679
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(NO2)(NH2)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
71-74 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Br)cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrF3N2O2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(6(4)12)13(14)15/h1-2H,12H2
Clé InChI
ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable