Principaux documents
542563
Sigma-Aldrich
2-Butoxy-5-chlorophenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14BClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
93-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H14BClO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(12)7-9(10)11(13)14/h4-5,7,13-14H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
GGIBHUXEZCJVCZ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable