Principaux documents
542539
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(F)(O(CH2)3CH3)BOH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
65-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOc1c(Br)cc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-4-16-10-8(11(14)15)5-7(13)6-9(10)12/h5-6,14-15H,2-4H2,1H3
Clé InChI
DREJEOAXSCRYPA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable