Principaux documents
542482
Sigma-Aldrich
2-Butoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H4OCH2CH2CH2CH3B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
69-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCOc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-2-3-8-14-10-7-5-4-6-9(10)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
Clé InChI
NNZPYUBZXKOFHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Contains varying amounts of anhydride.
Application
  • Potentially pharmacologically and biologically active inhibitor of hormone-sensitive lipase
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable