Key Documents
542393
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thienylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(4-Methylthien-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)dihydroxyborane, 4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H7BO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
≥95%
Pf
138-144 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cscc1B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-9-3-5(4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
Clé InChI
LVPFZXKLROORIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Selective sphingosine phosphate receptor antagonists
  • Biarylimidazole derivatives as H+/K+ ATPase inhibitors
  • Benzothienopyrimidinones as inhibitors of human protooncogene proviral insertion site in moloney murine leukemia virus kinases
Used in:
  • Synthesis of arene-functionalized fullerenes via rhodium-catalyzed hydroarylation
  • Suzuki cross-coupling reactions
Remarque sur l'analyse
May contain up to 1 equivalent of water
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable