Documents
541834
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
NH2C6H3(F)CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.57 (lit.)
Point d'ébullition
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCc1c(N)cccc1F
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter