541788
Diethyl 2-phenylethyl phosphonate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
Point d'ébullition
125 °C/0.25 mmHg (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOP(=O)(CCc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H19O3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3
Clé InChI
WEXGRJPJMNUCMG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Preparation of 1,3-diketones, β-keto esters, and β-keto phosphonates via 1,2-addition of carbanionic nucleophiles to cyclic vinylogous acyl triflates, followed by ring-opening fragmentation, Claisen condensation and carbon-carbon bond cleavage
- Controlling the surface state emission in ultrasmall CdSe nanocrystals
- Reactions with organoboranes for synthesis of organophosphorous compounds
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves