Principaux documents
541745
Sigma-Aldrich
Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromide
95%
Synonyme(s) :
2,3,4-Tri-O-D-arabinopyranosyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15BrO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Activité optique
[α]20/D −292.5°, c = 1 in chloroform
Impuretés
≤2% calcium carbonate
Pf
136-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](Br)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C11H15BrO7/c1-5(13)17-8-4-16-11(12)10(19-7(3)15)9(8)18-6(2)14/h8-11H,4H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11-/m1/s1
Clé InChI
AVNRQUICFRHQDY-CHWFTXMASA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges