Principaux documents
541478
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester disodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10Na2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pf
320-325 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CCOC(=O)c1sc(C(=O)OCC)c([O-])c1[O-]
InChI
1S/C10H12O6S.2Na/c1-3-15-9(13)7-5(11)6(12)8(17-7)10(14)16-4-2;;/h11-12H,3-4H2,1-2H3;;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
PCSQVUZNLOEFFP-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable