Principaux documents
539902
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Dimethoxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3C6H7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
166-170 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1OC)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H16O4/c1-17-13-4-3-9(7-14(13)18-2)10-5-11(15)8-12(16)6-10/h3-4,7,10H,5-6,8H2,1-2H3
Clé InChI
IRKIDJHFWYGNFG-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable