Documents
539813
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Br)CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Point d'ébullition
220-223 °C (lit.)
Densité
1.697 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
Clé InChI
HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride may be used in the synthesis of 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the