Principaux documents
539635
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Plus de détails sur ce produit 539635 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
229 °C (lit.)
Densité
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1CC#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-3-1-2-7(9(11,12)13)6(8)4-5-14/h1-3H,4H2
Clé InChI
SFLYZUWDTDYATN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup