Principaux documents
539597
Sigma-Aldrich
Phenyl-2-aminobenzenesulfonate
97%
Synonyme(s) :
2-Aminobenzenesulfonic acid phenyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OS(O)2C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
70-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1S(=O)(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c13-11-8-4-5-9-12(11)17(14,15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
Clé InChI
DELFPZLNAZAZRE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kyongho Yoon et al.
The Journal of organic chemistry, 70(14), 5741-5744 (2005-07-02)
[reaction: see text] 3-Halogeno-4-methoxybenzynes 5 generated from 5-(3-halogeno-4-methoxyphenyl)thianthrenium perchlorates 1 and LDA in THF at reflux reacted with various beta-amino carbonyl compounds and 2-aminophenyl benzenesulfonate etc. to give diverse heterocyclic compounds.