Principaux documents
539414
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethoxyethyl)adipate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(-CH2CH2CO2CH2CH2OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.35
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4410 (lit.)
pb
164-166 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCC
InChI
1S/C14H26O6/c1-3-17-9-11-19-13(15)7-5-6-8-14(16)20-12-10-18-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
NJEMMCIKSMMBDM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable