Principaux documents
538825
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H24Cl2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥98%
Pf
157-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2