538809
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
About This Item
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
273-274 °C (lit.)
Densité
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,18H
Clé InChI
RMAICPATZGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable