Principaux documents
538574
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid hydrazide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
172-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C(=O)NN)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-13-5-2-3-6(7(11)4-5)8(12)10-9/h2-4,11H,9H2,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
VMRCVWCZLIPZLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable