53815
4-Methoxybenzyl carbazate
≥98.0%
About This Item
Pureté
≥98.0%
Pf
75-78 °C
Chaîne SMILES
COc1ccc(COC(=O)NN)cc1
InChI
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-14-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable