Key Documents
538116
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Densité
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter