Principaux documents
537888
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
pb
237 °C (lit.)
Densité
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(CC#N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-6(4-5-14)2-1-3-7(8)9(11,12)13/h1-3H,4H2
Clé InChI
VUUVDTMSSVKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges