537640
Diethylene glycol butyl ether
≥99.2%
Synonyme(s) :
DB Solvent, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.6 (vs air)
Pression de vapeur
30 mmHg ( 130 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.2%
Température d'inflammation spontanée
400 °F
Limite d'explosivité
6.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
231 °C (lit.)
Pf
−68 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter