Principaux documents
537160
Sigma-Aldrich
Isoamyl cinnamate
≥97%
Synonyme(s) :
Isoamyl 3-phenyl propenoate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
310 °C (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
Clé InChI
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup