Principaux documents
537098
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-(4-Fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4OCH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
Pf
47-51 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
Informations légales
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup